197408
4-Cyclohexyl-1-butanol
≥95%
Sinónimos:
Cyclohexanebutanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11(CH2)4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
bp
103-104 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H20O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h10-11H,1-9H2
Clave InChI
NZEBWPHHIQAVOH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
S Y Ablordeppey et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 8(8), 2105-2111 (2000-09-26)
A lingering question in sigma receptor ligand development is whether a nitrogen atom serves as an important pharmacophoric element in binding affinity. To address this question, we have synthesized several phenylalkylpiperidines and phenylalkylpiperazines and demonstrated that removal of the N