195219
Mordant Blue 9
Dye content 50 %
Sinónimos:
6-(5-Chloro-2-hydroxy-3-sulfophenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid disodium salt, 6-(5-Chloro-2-hydroxy-4-sulfonphenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalene-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
form
solid
composition
Dye content, 50%
solubility
H2O: 1 mg/mL
λmax
516 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1c(cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O)\N=N\c2ccc3c(cccc3c2O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11ClN2O8S2.2Na/c17-8-6-12(16(21)14(7-8)29(25,26)27)19-18-11-5-4-9-10(15(11)20)2-1-3-13(9)28(22,23)24;;/h1-7,20-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
InChI key
UVDODHCPLWXDSI-BUFQOAPZSA-L
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?