188344
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
99%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid, 3-Carboxybenzotrifluoride
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
solid
bp
238.5 °C/775 mmHg (lit.)
mp
104-106 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChI key
FQXQBFUUVCDIRK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?