185493
N-Benzylaniline
≥99%
Sinónimos:
N-Phenylbenzylamine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99%
form
solid
bp
306-307 °C (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
phenyl
SMILES string
C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
InChI key
GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?