183423
4-Chlorophenethyl alcohol
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
HZFRKZWBVUJYDA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?