176095
2,2′-Oxydiethylamine dihydrochloride
97%
Sinónimos:
2,2′-Oxybis(ethylamine) dihydrochloride, 2-Aminoethyl ether dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
230-234 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadena SMILES
Cl.Cl.NCCOCCN
InChI
1S/C4H12N2O.2ClH/c5-1-3-7-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
Clave InChI
KTCUXFVANABSPX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)