15435
Boc-Lys(Fmoc)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinónimos:
Nα-Boc-Nε-Fmoc-L-lysine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +3.3±0.5°, c = 1% in ethyl acetate
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-25(32)28-22(23(29)30)14-8-9-15-27-24(31)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1
InChI key
JYEVQYFWINBXJU-QFIPXVFZSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?