153281
2,6-Dihydroxypyridine-4-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
Citrazinic acid, 2,6-Dihydroxyisonicotinic acid, 2,6-Dihydroxypyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
mp
>300 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)nc(O)c1
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-1-3(6(10)11)2-5(9)7-4/h1-2H,(H,10,11)(H2,7,8,9)
InChI key
CSGQJHQYWJLPKY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?