152056
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzaldehyde
98%
Sinónimos:
2,5-Dimethyl-p-anisaldehyde
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
bp
147-149 °C/12 mmHg (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
COc1cc(C)c(C=O)cc1C
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-5-10(12-3)8(2)4-9(7)6-11/h4-6H,1-3H3
InChI key
KYHULTSMPDXSLR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzaldehyde may be used in chemical synthesis studies.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?