Merck
146080
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol hexaacetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH2[CH(O2CCH3)]4CH2O2CCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
434.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +9.5°, c = 1 in acetone
mp
100-104 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C18H26O12/c1-9(19)25-7-15(27-11(3)21)17(29-13(5)23)18(30-14(6)24)16(28-12(4)22)8-26-10(2)20/h15-18H,7-8H2,1-6H3/t15-,16+,17-,18-/m1/s1
Clave InChI
NJVBTKVPPOFGAT-XMTFNYHQSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)