133337
4-Acetamidobenzoic acid
98%
Sinónimos:
N-Acetyl-PABA
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
259-262 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-6(11)10-8-4-2-7(3-5-8)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QCXJEYYXVJIFCE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?