Merck
122394
Sigma-Aldrich
Thiochroman-4-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8OS
Número de CAS:
Peso molecular:
164.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.6395 (lit.)
bp
154 °C/12 mmHg (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
thioether
cadena SMILES
O=C1CCSc2ccccc12
InChI
1S/C9H8OS/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
CVQSWZMJOGOPAV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Thiochroman-4-one was used as the starting reactant for synthesis of series of pyrazoles and isoxazoles.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K Ramalingam et al.
Journal of medicinal chemistry, 20(6), 847-850 (1977-06-01)
A small series of pyrazoles and isoxazoles derived from thiochroman-4-one has been synthesized and characterized. The compounds were examined for their in vitro inhibitory activity against Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens. Among the tested compounds the pyrazole derivative from thiochroman-4-one