117021
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
99%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
mp
212-215 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?