Análisis del agua potable mediante cromatografía iónica utilizando agua ultrapura
Merina Corpinot Ph.D.1, Estelle Riche Ph.D.2, Beatrice Frocrain1, Cecilia Devaux1, Stephane Mabic Ph.D.2
1R&D, Lab Water Solutions, Merck, Guyancourt, France, 2Marketing, Lab Water Solutions, Merck, Guyancourt, France
El agua potable es la bebida más esencial para nuestra salud, por lo que su calidad está estrictamente regulada.1,2 Los iones inorgánicos presentes en el agua pueden ser perjudiciales para la salud, por ejemplo, los nitratos y los nitritos, mientras que otros iones pueden influir en las propiedades organolépticas del agua. Por ejemplo, los iones cloruro y sulfato pueden inducir un significativo sabor desagradable.
El agua suele tratarse con productos químicos para controlar las bacterias y eliminar los patógenos. Estos productos químicos pueden generar nocivos subproductos de la desinfección (DBP) cuando reaccionan con las moléculas orgánicas presentes de forma natural en el agua.3 Por estas razones, se realiza una supervisión y control estrictos de las concentraciones de iones y de DBP en el agua potable, y las técnicas están en constante evolución para detectarlas y cuantificarlas con precisión.
Cromatografía iónica para análisis del agua potable
La cromatografía iónica (IC) es una técnica analítica común para analizar los contaminantes de las muestras de agua. El agua purificada se utiliza en varios pasos del procedimiento de trabajo de la IC. Por ejemplo, para preparar muestras, patrones y blancos, así como para eluyentes acuosos. Por lo tanto, el agua es un reactivo clave y debe ser de la más alta calidad para obtener resultados precisos y fiables en la IC.
En este artículo, evaluamos la idoneidad del agua ultrapura producida por un sistema de purificación de agua Milli-Q® IQ 7000 para los análisis de los iones inorgánicos y los DBP del agua potable mediante IC.
Análisis de iones en muestras de agua ultrapura y agua potable mediante IC
Analizamos el agua corriente y el agua ultrapura recién suministrada por un sistema Milli-Q® IQ 7000. Este sistema de purificación produce agua con una resistividad de 18,2 MOhm·cm a 25 °C y una concentración de carbono orgánico total (TOC) < 5 ppb. El sistema se alimentó con agua purificada procedente de un sistema de electrodesionización (EDI) Elix® y se equipó con un filtro final de 0,22 µm Millipak®.
Las concentraciones de iones inorgánicos evaluadas en el agua ultrapura o bien fueron indetectables o bien estuvieron por debajo del límite de detección (LOD). Por ejemplo, la concentración de nitratos (NO3-) en el agua ultrapura estaba 140 000 veces por debajo de los límites más bajos definidos por la OMS y los organismos reguladores europeos. Esto se observaba aunque el agua del grifo que alimentaba la cadena de purificación de agua contuviera grandes cantidades de esos iones (Tabla 1).
En la Figura 1 y la Figura 2 se comparan los cromatogramas iónicos del agua ultrapura con los de mezclas de patrones aniónicos y catiónicos, respectivamente.
Figura 1.Cromatogramas iónicos del agua ultrapura procedente de un sistema de purificación de agua Milli-Q® IQ 7000, y de una mezcla de patrones aniónicos. Pico 9: carbonatos.
Figura 2.Cromatogramas iónicos del agua ultrapura procedente de un sistema de purificación de agua Milli-Q® IQ 7000, y de una mezcla de patrones catiónicos.
Estos resultados demuestran que el agua ultrapura recién suministrada desde un sistema Milli-Q® IQ 7000 es idónea para ser utilizada en análisis mediante IC. Esta agua puede utilizarse con garantía para blancos y para preparar muestras, patrones y eluyentes. El agua ultrapura del sistema también es adecuada para analizar el agua potable, ya que contiene niveles extremadamente bajos de iones inorgánicos.
Método experimental
Para aniones inorgánicos:
- Instrumento: Sistema Thermo Scientific Dionex™ ICS-3000
- Columnas: Concentrador de aniones: IonPac™ UTAC-ULP1 5 × 23 mm; precolumna: IonPac™ AG19 2 × 50 mm; columna analítica: IonPac™ AS19 2 × 250 mm
- Eluyente: gradiente de KOH: KOH 1 a 35 mM de 0 a 20 min; 35 mM de 20 a 25 min; 35 a 1 mM de 25 a 25,1 min; 1 mM de 25,1 a 30 min
- Fuente del eluyente: EG40 con cartucho de KOH y agua ultrapura desde un sistema ICW-3000™ de alimentación directa a la IC; caudal: 0,25 ml/min
- Detección: Conductividad suprimida; supresor de eluyente: ASRS® Ultra II 2 mm
- Muestras y patrones: el volumen de la muestra era de 40 ml (preconcentrada: la muestra de 40 ml se concentra en un cartucho y la muestra concentrada se inyecta en una columna después de la desorción). Se utilizaron patrones TraceCERT®.
Para los cationes inorgánicos se utilizó el mismo método, pero con gradiente de MSA y una columna analítica CS12A.
Análisis mediante IC de los subproductos de la desinfección en muestras de agua ultrapura y de agua potable
Para mantener la inocuidad del agua potable, hay que agregar una cantidad crítica de desinfectante para matar los patógenos, a la vez que debe minimizarse también la producción de DBP a concentraciones inferiores a los límites aceptables.
La EPA5 y la OMS2 han establecido como concentración máxima permitida de bromatos en el agua corriente 10 μg/l. La FDA adopta este mismo límite normativo para el agua embotellada.4 En Europa, las aguas minerales naturales y las aguas de manantial tratadas por ozonización tienen un límite máximo permitido de bromatos de 3 μg/l6; este valor es de 10 µg/l para el agua potable.1 Las concentraciones de bromatos, cloratos y cloritos en el agua potable se evalúan comúnmente mediante IC siguiendo el método 300.1 de la EPA.7
Analizamos el agua del grifo y el agua ultrapura recién producida por un sistema Milli-Q® IQ 7000 equipado con un filtro final Millipak®. Los niveles de bromatos, cloratos y cloritos en el agua ultrapura estaban por debajo de los límites establecidos por los organismos reguladores (Tabla 2). Aunque hubiera algunos DBP en el agua del grifo de alimentación, no se detectaron en el agua ultrapura dispensada desde el sistema.
La combinación de tecnologías en la cadena de purificación de agua (que consiste en un sistema de EDI Elix® que alimenta un sistema Milli-Q® IQ 7000) elimina eficazmente las trazas de DBP para producir agua ultrapura adecuada para el análisis del agua potable mediante IC.
Método experimental
Los análisis fueron realizados por un laboratorio independiente acreditado (COFRAC).
- Cloritos y cloratos: según la norma NF EN ISO 10304-4
- Bromatos: según la norma NF EN ISO 15061
- Eluyente: carbonato/bicarbonato
- Columna: Metrohm Metrosep A supl 7 – 250/4,0, 45 °C, detección de conductividad suprimida
Idoneidad del agua ultrapura producida por un sistema de purificación de agua Milli-Q® para el análisis del agua potable mediante IC
Este estudio demuestra que el agua ultrapura recién producida por un sistema de purificación de agua Milli-Q® IQ 7000 es adecuada para las tareas realizadas como parte del análisis del agua potable mediante IC. Específicamente para la preparación de eluyentes, muestras y patrones, y para su uso como blanco. Aún en el caso de que el agua del grifo que alimenta el sistema contenga los iones que se van a medir, estos contaminantes se eliminan mediante la combinación de tecnologías presentes en la cadena de purificación del agua.
Un sistema de producción de agua ultrapura Milli-Q® IQ 7000 puede ser abastecido por un sistema de agua purificada Milli-Q® IX, que incluye la tecnología de EDI Elix®. Como alternativa, un sistema de producción de agua purificada y de agua ultrapura Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 dispensa agua ultrapura adecuada para el análisis mediante IC utilizando agua del grifo como fuente de alimentación.
Referencias bibliográficas