Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Ohaus
®
Scout
®
SPX Balance
Products
Categoría de producto
balances (12)
Fabricante
Diámetro (mm)
Capacidad de pesada (g)
Resolución (g)
Filtre los productos.
Showing 1-12 of 12
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Z742229
Ohaus
®
Scout
®
SPX Balance,
Model SPX6201, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742222
Ohaus
®
Scout
®
SPX Balance,
Model SPX622, weighing capacity 620 g, resolution: 0.01 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742224
Ohaus
®
Scout
®
SPX Balance,
Model SPX2202, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.01 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742220
Ohaus
®
Scout
®
SPX Balance,
Model SPX222, weighing capacity 220 g, resolution: 0.01 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742225
Ohaus
®
Scout
®
SPX Balance,
Model SPX421, weighing capacity 420 g, resolution: 0.1 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742218
Ohaus
®
Scout
®
SPX Balance,
Model SPX123, weighing capacity 120 g, resolution: 0.001 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742227
Ohaus
®
Scout
®
SPX Balance,
Model SPX2201, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.1 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742219
Ohaus
®
Scout
®
SPX Balance,
Model SPX223, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742221
Ohaus
®
Scout
®
SPX Balance,
Model SPX422, weighing capacity 420 g, resolution: 0.01 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742226
Ohaus
®
Scout
®
SPX Balance,
Model SPX621, weighing capacity 620 g, resolution: 0.1 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742223
Ohaus
®
Scout
®
SPX Balance,
Model SPX1202, weighing capacity 1200 g, resolution: 0.01 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742230
Ohaus
®
Scout
®
SPX Balance,
Model SPX8200, weighing capacity 8200 g, resolution: 1 g