Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance
Products
Categoría de producto
balances (12)
Fabricante
Longitud (cm)
Capacidad de pesada (g)
Resolución (g)
Tamaño del envase
Filtre los productos.
Showing 1-12 of 12
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
OH30253019
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SPX222, weighing capacity 220 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Expandir
Ver Fijación de precios
OH30253018
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SPX223, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Expandir
Ver Fijación de precios
OH30253024
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SPX421, weighing capacity 420 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Expandir
Ver Fijación de precios
OH30253026
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SPX2201, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Expandir
Ver Fijación de precios
OH30253017
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SPX123, weighing capacity 120 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Expandir
Ver Fijación de precios
OH30253025
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SPX621, weighing capacity 620 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Expandir
Ver Fijación de precios
OH30253023
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SPX2202, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Expandir
Ver Fijación de precios
OH30253027
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SPX6201, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Expandir
Ver Fijación de precios
OH30253022
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SPX1202, weighing capacity 1200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Expandir
Ver Fijación de precios
OH30253021
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SPX622, weighing capacity 620 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Expandir
Ver Fijación de precios
OH30253020
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SPX422, weighing capacity 420 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Expandir
Ver Fijación de precios
OH30253028
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SPX8200, weighing capacity 8200 g, resolution: 1 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)