Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision
Products
Categoría de producto
tubes (23)
Diámetro (mm)
Longitud (pulgadas)
Color
Frecuencia (MHz)
Filtre los productos.
Showing 1-20 of 23
Página 1 de 2
Página 1 de 2
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
KN8972350008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 15 μm × 25 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972350000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 13 μm × 25 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972400000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 6 μm × 13 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972050009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 51 μm × 64 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972410008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 600-700 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 9 μm × 13 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972250008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 200 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 15 μm × 51 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972000000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 51 μm × 76 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972000008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 51 μm × 76 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972250009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 200 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 18 μm × 51 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972050008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 51 μm × 64 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972000009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 51 μm × 76 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972503000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 900 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 3.8 μm × 5 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972410000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 600-700 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 6 μm × 13 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972400009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 11 μm × 13 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972300008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 28 μm × 38 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972453000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 800 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 3.8 μm × 5 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972453008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 3.8 μm × 5 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972400008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 9 μm × 13 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972350009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 18 μm × 25 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8972410009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 600-700 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 11 μm × 13 μm
Expandir
Ver Fijación de precios
Página 1 de 2
Página 1 de 2