Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber
Products
Fabricante
Diámetro (mm)
Longitud (mm)
Volumen (µl)
Color
Tamaño del envase
Esterilidad
Filtre los productos.
Showing 1-17 of 17
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
GBL611101
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 18 μL, diam. × thickness 13 mm × 0.15 mm, port diam. 1.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL611102
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 30 μL, diam. × thickness 20 mm × 0.15 mm, port diam. 1.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL612106
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 100 μL, L × W × thickness 20 mm × 21 mm × 0.25 mm, port diam. 1.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL611104
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 30-50 μL, L × W × thickness 21.6 mm × 21.6 mm × 0.15 mm, port diam. 1.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL612105
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 275-320 μL, L × W × thickness 60 mm × 21 mm × 0.15 mm, port diam. 3.2 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL612107
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 50 μL, L × W × thickness 9.8 mm × 20 mm × 0.25 mm, port diam. 1.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL612101
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 180-200 μL, L × W × thickness 22 mm × 40 mm × 0.25 mm, port diam. 1.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL612102
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 280-330 μL, L × W × thickness 22 mm × 60 mm × 0.25 mm, port diam. 1.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL611105
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 50-100 μL, L × W × thickness 21 mm × 40 mm × 0.15 mm, port diam. 3.2 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL611107
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 25 μL, L × W × thickness 8 mm × 20 mm × 0.25 mm, port diam. 1.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL611106
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 150-300 μL, L × W × thickness 45 mm × 45 mm × 0.15 mm, port diam. 1.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL611115
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 40-70 μL, L × W × thickness 22 mm × 30 mm × 0.15 mm, port diam. 1.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL611103
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 30-50 μL, L × W × thickness 19 mm × 32 mm × 0.15 mm, port diam. 1.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL612302
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 275-320 μL, L × W × thickness 60 mm × 21 mm × 0.25 mm, port diam. 3.0 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL612301
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 275-320 μL, L × W × thickness 60 mm × 21 mm × 0.25 mm, port diam. 3.2 mm, 200 port seals included
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL612103
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 310-425 μL, L × W × thickness 22 mm × 65 mm × 0.25 mm, port diam. 3.2 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
GBL440904
Grace Bio-Labs HybriWell
™
sealing system, SecureSeal
™
adhesive chamber,
chamber volume 300 μL, L × W × thickness 21 mm × 60 mm × 0.14 mm, port diam. 3.2 mm