Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Conductivity Standard
Products
Marca
Supelco (12)
Formato
Nivel de calidad
Aplicación
Tipo de material de referencia
Filtre los productos.
Showing 1-15 of 15
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
06949
Conductivity Standard,
conductivity 1000 μS/cm at 25 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
67233
Conductivity Standard,
conductivity 10000 μS/cm at 25 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
06999
Conductivity Standard,
conductivity 500 μS/cm at 25 °C, ≤2.5% KCl (T)
Expandir
Ver Fijación de precios
06811
Conductivity Standard,
conductivity 200 μS/cm at 25 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
56255
Conductivity Standard,
conductivity 50000 μS/cm at 25 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
56890
Conductivity Standard,
conductivity 300 μS/cm at 25 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
59962
Conductivity Standard,
conductivity 5000 μS/cm at 25 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
03729
Conductivity Standard,
conductivity 200000 μS/cm at 25 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
66337
Conductivity Standard,
conductivity 300000 μS/cm at 25 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
51795
Conductivity Standard,
conductivity 2000 μS/cm at 25 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
51715
Conductivity Standard,
conductivity 20000 μS/cm at 25 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
59777
Conductivity Standard,
conductivity 100000 μS/cm at 25 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
91916
Conductivity Standard,
conductivity 30000 μS/cm at 25 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
44348
Conductivity Standard,
conductivity 3000 μS/cm at 25 °C
Expandir
Ver Fijación de precios
41303
Conductivity Standard,
conductivity 400 μS/cm at 25 °C