Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
Products
Categoría de producto
cylinders (8)
Fabricante
Capacidad (ml)
Clase de material de vidrio
Filtre los productos.
Showing 1-8 of 8
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
DWKCP0100P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 100 mL , with +/-1mL tolerance
Expandir
Ver Fijación de precios
DWKCP0010P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Expandir
Ver Fijación de precios
DWKCP1000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
Expandir
Ver Fijación de precios
DWKCP0250P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 250 mL
Expandir
Ver Fijación de precios
DWKCP2000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 2000 mL , with +/20mL tolerance
Expandir
Ver Fijación de precios
DWKCP0500P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 500 mL
Expandir
Ver Fijación de precios
DWKCP0025P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Expandir
Ver Fijación de precios
DWKCP0050P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 50 mL , with +/-0.5mL tolerance