Prestige Antibodies® impulsados por Atlas Antibodies
Con la caracterización de anticuerpos líder en el sector y las pruebas específicas de lote, nuestros Prestige Antibodies® policlonales y monoclonales están diseñados para detectar y dirigirse a más del 80 % del proteoma humano en inmunohistoquímica (IHC), inmunofluorescencia (IF), transferencia depósito (WB) y otras aplicaciones. Los Prestige Antibodies® se someten a una de las validaciones y caracterizaciones más estrictas disponibles. Los Prestige Antibodies® se han desarrollado utilizando datos de acceso abierto del atlas de proteínas humanas (Human Protein Atlas), se han validado utilizando IHC, WB, ICC-IF o secuenciación de ARN y se han comparado con la información bioinformática y la bibliografía. Los Prestige Antibodies® se caracterizan a través de micromatrices de tejidos en más de 40 tejidos humanos sanos diferentes, más de 50 líneas celulares y más de 20 tipos de cáncer.
Visión general de la sección
¿Necesita ayuda para encontrar el anticuerpo correcto para su aplicación?
Utilice nuestra herramienta de búsqueda Explorador de anticuerpos para ver y comparar los anticuerpos por clonalidad, aplicación, reactividad de la especie, conjugado, especie anfitriona y forma.
Products
¿Qué hace que los Prestige Antibodies® sean únicos?
Todos los Prestige Antibodies® se someten a una validación, así como a una caracterización en profundidad utilizando la inmensa cantidad de datos complementarios del proyecto Human Protein Atlas. La baja reactividad cruzada de los Prestige Antibodies® con otras proteínas es consecuencia de la cuidadosa selección de las regiones antigénicas y de la purificación por afinidad, y se validan y caracterizan en cada aplicación en la que se ha demostrado su uso. Cada anticuerpo se caracteriza lote a lote con validación específica de la aplicación que incluye análisis de IHC, IF, WB o de matriz de proteínas.
Mejor validación, otra razón para confiar en los Prestige Antibodies®
Además de los métodos estándar de validación de anticuerpos, para validar y caracterizar los Prestige Antibodies® ofrecemos una validación mejorada que está alineada con los pilares de la validación de anticuerpos descritos por el grupo de trabajo internacional para la validación de anticuerpos (International Working Group for Antibody Validation, IWGAV) para numerosos anticuerpos. Muchos Prestige Antibodies® se someten a uno o más métodos de validación mejorados, como estrategias genéticas, verificación independiente de anticuerpos, validación ortogonal mediante secuenciación de ARN y validación de ensayos funcionales. Obtenga más información sobre nuestra validación mejorada.
Análisis mediante IF
Inmunoelectrotransferencia (western blot)
Búsqueda en Bioinformática y Bibliografía
Análisis mediante IHC
Matriz de proteínas
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para procedimientos diagnósticos.
A menos que se indique lo contrario en las especificaciones de los productos, cualquier anticuerpo se vende sólo para investigación interna y no puede utilizarse para ningún otro fin, que incluya, entre otros, cualquier uso comercial, diagnóstico o terapéutico. Nuestros procesos de validación pertenecen sólo a usos de investigación y no confirman ni garantizan que nuestros anticuerpos puedan utilizarse para usos no autorizados, como se establece en el presente documento.
Áreas de investigación
Artículo: Stem Cell Markers and Antibodies
Artículo: Neural Stem Cell Markers and Antibodies
Artículo: Mesenchymal Stem Cell Markers and Antibodies
Folleto: Prestige Antibodies® in Neuroscience
Artículo: Prestige Antibodies® in Breast Cancer Research
Folleto: Prestige Antibodies® in Colorectal Cancer Research