Almacenamiento y transporte de líquidos
- Bidones y tambores de polietileno (PE)
- Bidones plegables
- Bidones de acero inoxidable
- Carros para contenedores
- Productos relacionados
En las operaciones de fabricación de un solo uso, los sistemas de almacenamiento Mobius® brindan soluciones para una gestión de líquidos eficiente, ergonómica y escalable en su planta de producción. Ofrecemos una gama de opciones para el almacenamiento, la transferencia, la manipulación y el transporte de productos, incluidos tambores de polietileno (PE), recipientes de acero inoxidable, cajas plegables y carros para recipientes.
Los beneficios, entre otros, son:
|
|
Recursos relacionados
- Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
Buffer preparation is a critical but often undervalued aspect of biologics production. It involves a significant volume of buffers, with 15 different solutions used on average per process. This document discusses the optimization of in-house buffer preparation and potential considerations for outsourcing, highlighting the potential for a combined approach.
- Tech Brief: Shipping Qualification of Mobius® Large Liquid Transportation
Safe and efficient transportation of large bulk liquid substances, including critical items like sterile water, buffers, and drug products, is essential. We completed an extensive ISTA shipping validation to ensure the safest transportation. When considering transportation for these substances, various factors need to be evaluated for peace of mind.
- Brochure: Single-use Fluid Management: 2D and 3D Assemblies, Filtration, Storage, and Transportation Solutions
Mobius® offers 2D and 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions for fluid management. These solutions include various container options and are designed to reduce errors, minimize risks, and improve efficiency. They provide flexibility, mobility, and support for single-use technologies at different certification levels.
- Tool: mAbsizer™ Calculator
mAb Expression, Purification, and Formulation
Bidones y tambores de polietileno (PE)
Nuestros tambores de polietileno están diseñados para medios y disoluciones tampón en aplicaciones de fabricación desechables a escala de proceso. Disponibles en tamaños de 50 l, 100 l y 200 l, estos tambores apilables admiten montajes estándar de un solo uso con configuraciones de puerto superior e inferior, incluidas las que tienen cápsulas de filtración acopladas a conjuntos de tubos en aplicaciones estériles. Hay disponibles opciones de plataforma rodante compatibles para proporcionar soporte y facilitar su manipulación.
Bidones plegables
Al proporcionar un fácil almacenamiento durante las etapas de fabricación, como la preparación de tampones, la entrega de medios y la formulación del producto final, nuestros bidones plegables pueden alojar de forma segura recipientes de procesos de 100 l a 1 000 l. Cuando no se utilizan, son plegables y apilables para una utilización óptima del espacio en entornos de salas limpias abarrotados.
Bidones de acero inoxidable
Los bidones de acero inoxidable Mobius® ofrecen una solución avanzada para el uso y el almacenamiento de medios, disoluciones tampón y otros productos intermedios en la fabricación biofarmacéutica. Disponibles en una amplia gama de configuraciones estándar de 200 l a 1 500 l, se adaptan a una gama de recipientes para procesos de Mobius® y otros fabricantes.
- Gran puerta única para facilitar el acceso y la colocación del recipiente
- Construcción de acero inoxidable 304/304L
- Cómoda bandeja extraíble
- El diseño de fácil plegado elimina la necesidad de asistencia mecánica o de un operario durante el llenado
- Materiales sin componentes de origen animal en las construcciones de un solo uso
- Pueden colocarse recipientes de acero inoxidable de 2 000 l a 3 000 l diseñados a medida
Carros para contenedores
Los carritos para contenedores Mobius® facilitan y hacen que la manipulación y el almacenamiento del recipiente de bolsas 2D sea seguro, al tiempo que protegen la integridad del recipiente y su valioso contenido. Movibles con un tamaño pequeño, proporcionan la máxima flexibilidad de procesos. Cada carro admite hasta seis recipientes para procesos en tamaños de 10 l, 20 l y 50 l. Los carritos constan de un bastidor y seis plataformas para contenedores que se deslizan hacia delante y se bloquean en su sitio para facilitar la carga y la descarga. Un cómodo mango ayuda a los operarios a inclinar las gradillas para un mejor drenaje.