Cromatografía en membrana
Nuestra tecnología de membrana para cromatografía Natrix® proporciona un nuevo nivel de productividad y versatilidad downstream. La estructura macroporosa, combinada con una alta densidad de grupos funcionales, permite una gran capacidad de carga y una excelente eliminación de impurezas a caudales ultrarrápidos. Con un gran rendimiento en un formato de un solo uso escalable, nuestros innovadores productos Natrix® mejoran la economía de los procesos y la utilización de las instalaciones.
Products
Membrana para cromatografía Natrix® Q.
Una unidad de cromatografía en membrana de intercambio aniónico fuerte de gran capacidad y rendimiento diseñada para la purificación de biomoléculas, la membrana para cromatografía Natrix® Q es un hidrogel de poliacrilamida poroso que contiene una gran densidad de grupos de unión de amonio cuaternario (Q) colgantes polimerizados directamente en un andamio de membrana macroporosa inerte. La estructura de poros interconectados y la elevada densidad de grupos funcionales permiten caudales rápidos con un rendimiento impresionante a cargas extremadamente elevadas, al tiempo que mantienen una excelente eliminación de impurezas en una amplia gama de condiciones amortiguadoras. Natrix® Q ofrece mejoras en la productividad, la flexibilidad, la utilidad económica y la robustez del proceso para cualquier diseño de bioprocesos.
Recursos de productos relacionados
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
Protein A Affinity Chromatography Options
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Natrix® Q Chromatography Membrane
With a revolutionary three-dimensional macroporous hydrogel structure that provides a high density of binding sites and rapid mass transfer, Natrix® membranes deliver binding capacity that exceeds resin-based columns with fast flow rates.
- Guide: Natrix® Q Chromatography Membrane Best Practices Guide
With an innovative macroporous hydrogel structure that provides a high density of binding sites and rapid mass transfer, Natrix® Q anion exchange (AEX) chromatography membranes deliver higher binding capacities than resin-based columns at fast flow rates typical of traditional membrane adsorbers.
- Data Sheet: Natrix® Q Chromatography Membrane - For single-use, scalable purification
Natrix® chromatography membrane is a high capacity, high throughput strong anion exchange device designed to purify biomolecules.
- Application Note: Comparison of process-related impurity clearance for membrane adsorbers and resin-based chromatography technologies
Strong anion exchange (AEX) chromatography has become an industry standard in polishing steps for monoclonal antibody (MAb) purification.
- Application Note: Robust, Load Independent Viral Clearance in Monoclonal Antibody Purification with Natrix® Q Chromatography Membrane
Anion exchange chromatography is an important flowthrough polishing step for viral clearance of monoclonal antibodies (mAbs).
- Brochure: What's Next: Exploring the Future of Bioprocessing Together
Respondents viewed intensified technologies as mostly single use at the clinical-stage and as mostly hybrid at the commercial scale.