Biorreactores de un solo uso Mobius® para bioprocesos
Ya esté buscando introducir biorreactores modulares de un solo uso en su proceso actual o esté investigando cómo puede aumentar su flexibilidad de fabricación para adaptarse a todos los tipos de procesamiento upstream (por lotes, procesos de perfusión o cultivo semicontinuo), los productos y las soluciones Mobius® pueden ayudarle a satisfacer sus requisitos de cultivo celular en constante evolución.
La familia de biorreactores Mobius® consta de biorreactores a escala de sobremesa (2 ml y 3 l), piloto, clínica y de fabricación comercial (50 – 2 000 l) que permiten capacidades de cultivo celular desde las primeras etapas del desarrollo de los procesos hasta la producción comercial por lotes.
Los biorreactores de un solo uso Mobius® consisten en productos para ayudarle a trabajar con más rapidez y rentabilidad. Nuestros expertos se asociarán con usted durante todo el proceso para ayudarle a alcanzar sus objetivos.
Visión general de la sección
Products
Microbiorreactor Mobius® Breez
Plataforma de cultivo celular por perfusión automatizada de un solo uso de 2 ml diseñada para admitir procesos celulares suaves, adaptables y reproducibles. El sistema es capaz de acelerar una gama de aplicaciones, como el desarrollo de líneas celulares, el cribado y la optimización de medios y las primeras etapas del desarrollo de los procesos. El microbiorreactor Mobius® Breez le permite aumentar la eficiencia y reducir los plazos y los costes de desarrollo con respecto a las tecnologías tradicionales que requieren un mayor consumo de material.
Beneficios
- Permite que los procesos de perfusión alcancen grandes densidades celulares en 2 ml
- Libertad del trabajo manual con control y supervisión automatizados
- La flexibilidad operativa le permite ahorrar tiempo y costes de desarrollo
Biorreactor de un solo uso Mobius® 3 L
Biorreactor de tanque agitado de un solo uso para cultivo celular de sobremesa en modo de perfusión o de cultivo discontinuo. Combina la previsibilidad de un diseño de tanque agitado con la flexibilidad de un solo uso, lo que lo convierte en la solución ideal para el desarrollo de procesos de cultivo celular a escala de sobremesa.
Beneficios
- Maximice los recursos del laboratorio ahorrando días de tiempo de inactividad entre experimentos
- Compatible con una amplia gama de controladores, lo que elimina la necesidad de adquirir otros equipos para cambiar a una solución de un solo uso
- Funcionalidad comparable a la de los biorreactores de vidrio convencionales
Biorreactores Mobius® iFlex
Prepare su proceso para el futuro con flexibilidad modular hoy
Comience su transición a las instalaciones de biofabricación del futuro con los biorreactores Mobius® iFlex, un biorreactor modular, de nueva generación, alto rendimiento y listo para perfusión, con un diseño incomparable que puede admitir densidades celulares ultragrandes.
Los nuevos biorreactores Mobius® iFlex constituyen una cartera escalable de biorreactores de tanque agitado que aprovecha las bolsas de un solo uso con mayor resistencia, fabricadas con nuestra innovadora película Ultimus®. Las aplicaciones de perfusión son propiciadas con facilidad al integrar una torre de perfusión, que utiliza los conjuntos de filtros Cellicon® para retener las células en el recipiente del biorreactor mientras se retiran los medios gastados.
Beneficios
- Alto rendimiento con mejores mezcla y transferencia de oxígeno
- Flexibilidad para cumplir los procesos de lotes, cultivo semicontinuo y
perfusión - Escalabilidad de 50 l a 2000 l
Recursos de productos relacionados
- Article: Accelerate Perfusion Media Development and Predict Large-Scale Processes using a Single-use, Automated Microbioreactor
This page describes the use of a small-scale perfusion bioreactor with integrated microfluidic flow control and sensor technologies to predict large-scale processes.
- Article: Scalability and Performance of Mobius® iFlex Bioreactors
This page summarizes several performance attributes and scalability data for Mobius® iFlex Bioreactors, single-use, stirred tank systems designed to support traditional and intensified fed-batch and perfusion cell culture applications.
- Data Sheet: Mobius® Breez Microbioreactor
The Mobius® Breez Microbioreactor is a 2 mL automated single-use perfusion cell culture platform designed to support gentle, adaptable, and reproducible cell processes. The system is capable of accelerating a range of applications such as cell line development, media screening and optimization, and early process development.
- Data Sheet: Mobius® iFlex Bioreactor
The Mobius® iFlex Bioreactor is a scalable family of single-use bioreactors, ranging from 50 L to 2000 L and suitable for process development and commercial manufacturing.
- Application Note: Scalability from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactor
Properly scaling from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactors to Mobius® iFlex Bioreactors for intensified processes is highly dependent on maintaining mixing, oxygenation, nutrient, and process control.
- Data Sheet: Mobius® 3 L Bioreactor
The Mobius® 3 L bioreactor is a single-use stirred tank bioreactor for bench-scale cell culture in fed-batch or perfusion mode. It combines the predictability of a stirred tank design with the flexibility of single-use, making it the ideal solution for bench-scale cell culture process development.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
- Spare Parts List: Mobius® Breez Microbioreactor
This document will help you select and manage the spare parts required for your system.