Merck
Incubadoras de laboratorio y accesorios
Incubadora de agitación Corning
Las incubadoras de laboratorio están diseñadas para proporcionar un ambiente con temperatura controlada, evitando la contaminación, mientras que otras también regulan la humedad y los niveles de CO2. Propician una amplia gama de aplicaciones experimentales y clínicas, entre ellas el crecimiento de cultivos microbiológicos. Algunas incubadoras están diseñadas específicamente para cultivos microbianos y celulares, mientras que otras facilitan el mantenimiento y la conservación de cultivos para su uso futuro. Además, las incubadoras ayudan a acelerar la tasa de crecimiento de ciertos microbios que de otro modo podrían tardar mucho tiempo en crecer en un entorno natural.
Estas cajas aisladas se caracterizan por un calentador ajustable, con intervalos de temperatura de hasta 60°C a 65°C y, en algunos casos, ligeramente superiores pero que en general no superan los 100°C. Las incubadoras vienen en varios tipos de cámara, materiales, tamaños y diseños, atendiendo a diversas necesidades y requisitos experimentales.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Incubadoras de CO2
Las incubadoras de dióxido de carbono o CO2 se utilizan en entornos de laboratorio para establecer un ambiente óptimo para el cultivo de células, tejidos y microorganismos. Están diseñadas para controlar con precisión el entorno necesario para el crecimiento biológico o los cultivos celulares. Al simular la temperatura y los niveles de CO2 del cuerpo humano, estas incubadoras garantizan la protección de los cultivos de factores externos como las fluctuaciones de la temperatura, la exposición al aire y la exposición a la luz o al oxígeno.
Incubadoras de CO2 Benchmark SureTherm
Las incubadoras SureTherm de Benchmark ofrecen un entorno perfecto para sus cultivos, asegurando un control preciso de la temperatura y el CO2. Estas incubadoras son las primeras y únicas equipadas con la tecnología opcional (pendiente de patente) IncuView LCI (Live Cell Imaging), que permite la observación celular en tiempo real. Con un microscopio interno y una amplia pantalla externa, las células se pueden ver directamente dentro de la incubadora, eliminando el riesgo de contaminación debida a la extracción y evitando las fluctuaciones de temperatura.
Todas las Incubadoras SureTherm cuentan con un sistema patentado de distribución de calor que combina calefacción por seis lados con un ventilador interno de baja velocidad.
Incubadoras digitales Mytemp™ Mini CO2
MytempTM Mini CO2 es la incubadora más pequeña y económica, disponible en modelos de calefacción solo y de calefacción/refrigeración. Tanto los porcentajes de temperatura como de CO2 son ajustables digitalmente y se muestran en tiempo real en el panel de control LED grande. La incubadora consta de dos estantes extraíbles de acero inoxidable y tiene la capacidad de alojar frascos y botellas de hasta 2 litros. La cámara incubadora consiste en una gruesa capa de aislamiento de gran eficiencia; por lo tanto, se puede utilizar para el transporte de células.
Incubadoras con agitación
Las incubadoras con agitación, también conocidas como agitadores ambientales, ofrecen una doble funcionalidad al combinar los beneficios de una incubadora convencional con un agitador de laboratorio. Destacan en varias aplicaciones, como la aireación celular, los estudios de solubilidad y el cultivo celular. Estas incubadoras no solo mantienen un entorno de temperatura estable, sino que también emplean agitación orbital a velocidades ajustables para promover el crecimiento celular. El movimiento de agitación facilita la distribución de los nutrientes y la infusión de oxígeno en el cultivo celular, eliminando la necesidad de un agitador separado en el interior de la incubadora.
Incubadoras con agitación Incu-Shaker™ Benchmark  
Los modelos Incu-Shaker™ incluyen un modelo compacto de solo 28 cm de ancho. También hay un modelo de 10 l resistente disponible con o sin refrigeración, que ofrece prestaciones de calefacción. Además, disponemos de una versión de CO2 mini, que es ideal para el cultivo de células no adherentes. Todos los modelos se suministran con una plataforma estándar caracterizada por una superficie antideslizante recubierta de goma, que es ideal para matraces de cultivo de tejidos, placas de Petri y bandejas de tinción. Sin embargo, también son compatibles con la cómoda plataforma MAGIc Clamp™, conocida por su exclusivo método de fijación magnética.
Rotor incubadora Roto-Therm™ Benchmark 
Esta serie ofrece una amplia gama de capacidades de mezcla adecuadas para diversas aplicaciones de laboratorio, como la resuspensión, la unión a proteínas, la purificación de ácidos nucleicos, la histoquímica y la hibridación en tubos cuyo volumen oscila entre 0,2 y 50 ml. El movimiento se puede ajustar desde la mezcla vertical (extremo sobre extremo) hasta la mezcla horizontal (estilo rodante o de hibridación).
Incubadora con agitación Corning® LSE™ de 49 litros 
La incubadora con agitación Corning representa un diseño de estilo cabina y se caracteriza por un tamaño compacta que permite un uso eficiente del espacio a través de la apilabilidad. Su agitador orbital integrado es compatible con una amplia variedad de plataformas y abrazaderas, facilitando el alojamiento de artículos como matraces, placas de Petri y gradillas de tubos de ensayo. Atributos notables de esta incubadora son una uniformidad de temperatura excepcional, un área de visión espaciosa para la supervisión ininterrumpida de la muestra, una amplia gama de temperaturas, opciones versátiles de estanterías y un mecanismo de agitación finamente ajustado para un control preciso.
Incubadora de convección doble SureTemp®
La gama de incubadoras SureTemp™ ofrece un control preciso de la temperatura de hasta 75 °C, lo que garantiza niveles de uniformidad y estabilidad. Equipada con el sistema de registro de datos SureCheck™ para la temperatura de la cámara, esta incubadora permite a los usuarios seleccionar entre el modo de convección mecánica (que proporciona una uniformidad excepcional de la temperatura) o el modo de convección por gravedad (adecuado para incubaciones más largas donde la contaminación atmosférica o el secado de las muestras pueden constituir un problema).
Mini incubadoras CULTURA
La mini incubadora CULTURA es una incubadora de sobremesa diseñada para incubar muestras microbianas, portaobjetos de contacto, portaobjetos de inmersión y placas de Petri para detectar bacterias, hongos y levaduras. Esta incubadora se utiliza para la supervisión de varios líquidos, como el agua potable, el agua de procesos, el agua de piscinas, el agua de refrigeración y los fluidos lubricantes, así como los líquidos industriales. Desempeña un papel importante en campos como la bacteriología de los alimentos, el control de la higiene, el diagnóstico médico y el diagnóstico dental.
Accesorios para incubadoras
Los accesorios para las incubadoras permiten la personalización y ayudan a facilitar las reparaciones y el mantenimiento. Entre los productos que ofrecemos destacan estanterías de acero inoxidable, portaobjetos, alfombrillas antideslizantes o asadores.