Metátesis de olefinas
Nos hemos comprometido a ayudarle a alcanzar nuevas fronteras a través de una cartera de productos siempre innovadora y en constante expansión para la metátesis de olefinas. En línea con este objetivo, nos hemos asociado con Umicore PMC para ofrecerle una excepcional gama de catalizadores de metátesis de olefinas para síntesis química. Nuestra exclusiva colaboración no sólo le proporciona acceso directo a la tecnología Grubbs Catalyst® de Umicore, sino también a su experiencia de desarrollo. Disfrutará de un suministro rápido y fiable de volúmenes que van desde el miligramo a varios kilogramos, al mejor precio, con los derechos de licencia de Umicore incluidos. Además, se beneficiará de una orientación técnica especializada, apoyada por el premio Nobel Robert Grubbs.
Products
Recursos de productos relacionados
Olefin Metathesis Reaction Planning and Troubleshooting
Ruthenium Catalysts Overview
Mejores prácticas de metátesis seleccionadas
- Considere la concentración: Ejecute reacciones de metátesis cruzadas concentradas y reacciones de macrociclación diluidas.
- Expulse oxígeno: Las reacciones de desgasificación con un gas inerte antes de añadir un catalizador de Grubbs pueden mejorar la vida útil y la eficiencia del catalizador. La desgasificación durante la reacción tiene la ventaja añadida de eliminar eficazmente el etileno de las reacciones de metátesis en las que se genera.
- Selección del disolvente: Considere la solubilidad y utilice disolventes sin coordinación cuando sea posible, como ciclohexano, tolueno o diclorometano.
- Si desea más sugerencias sobre la planificación de la reacción de metátesis y la resolución de problemas, consulte la Guía de aplicación de metátesis
Fácil acceso a la tecnología Grubbs Catalyst®
Disfrute de un acceso sin igual a la tecnología Grubbs Catalyst® y experimente las numerosas ventajas de nuestra exclusiva asociación.
- Asegúrese una cadena de suministro de catalizadores de metátesis en volúmenes desde el miligramo hasta los varios kilogramos
- Entrega rápida de cantidades para I+D.
- Acceso a la experiencia técnica, apoyado por el premio Nobel Robert Grubbs
- Los derechos de licencia de Umicore están incluidos en el precio del producto catalogado.