Merck
Sueros
El suero se añade a una botella mediante un cuentagotas
Con más de 35 años de experiencia en la gestión y producción de sueros para uso en cultivo celular, ofrecemos muchas variedades de FBS y otros sueros bovinos (de vaca), de pollo, caprinos (de cabra), equinos (de caballo), humanos, ovinos (ovejas), porcinos (cerdo) y de conejo producidos y probados para su uso en aplicaciones de cultivo celular. Todos los productos séricos que ofrecemos se someten a pruebas de contaminación vírica y rendimiento en cultivos celulares, y cuentan con certificado de origen.  
EL FBS (suero bovino fetal) es un suplemento esencial para los laboratorios de todo el mundo que realizan cultivos celulares. Nuestras carteras de FBS Classic, FBS Premier y FBS Select le ayudan a navegar por la selección de sueros teniendo en cuenta los atributos séricos que son importantes para su proceso. Estas clasificaciones reconocen las necesidades de los laboratorios que realizan cultivos celulares generales; biofabricación y aplicaciones que requieren estrictas pruebas de calidad; y el cultivo de fenotipos celulares más especializados o exigentes para permitir una selección fiable del FBS adecuado para el rendimiento, la documentación y los requisitos de optimización de sus cultivos celulares.
Gestionamos y segregamos nuestros inventarios de sueros bovinos (FBS) de adultos, recién nacidos y fetales por país o región de origen para cumplir las normas y restricciones normativas estadounidenses e internacionales. Nuestros FBS se recogen en las categorías de origen estadounidense y no estadounidense, y ofrecemos sueros de manadas de caballo y rebaños cabra donantes de origen estadounidense. Nuestro FBS de origen no estadounidense se designa por lote y se gestiona como aprobado por la USDA o por país/región de origen/ventas restringidas, y ofrecemos pruebas de lote y emparejamiento para todos los productos FBS. Nuestros sueros humanos se obtienen y prueban exhaustivamente para cumplir los requisitos de seguridad pública. Además de disoluciones completas de sueros, ofrecemos productos de sustitución de los sueros para un crecimiento óptimo de cultivos que requieren condiciones exentas de suero.  
Visión general de la sección
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Suero bovino fetal (FBS)
Nuestras categorías de selección de productos FBS le ayudan a elegir el producto FBS adecuado para sus requisitos generales o específicos de aplicación de cultivo celular en función de los atributos adecuados para su proceso de trabajo:
  • FBS Classic: Nuestros sueros bovinos fetales de mayor valor para aplicaciones de cultivo celular general
  • FBS Premier: Para procesos de cultivo como la biofabricación que requieren pruebas y procedimientos de liberación rigurosos basados en normas determinadas internacionalmente, estos productos deben pasar rigurosas pruebas de hasta 56 parámetros de liberación de calidad definidos
  • FBS Select: Estos productos FBS cumplen las normas de enriquecimiento personalizado de células madre, cardiomiocitos y células cultivadas para el desarrollo inmunoterápico, por nombrar sólo algunos fenotipos celulares especializados.
Suero bovino de ternero y de adulto
Al igual que el FBS, el suero neonatal de ternero contiene factores de crecimiento y nutrientes que pueden proporcionar una alternativa rentable al FBS para algunas aplicaciones de los cultivos. El suero bovino adulto también se utiliza para enriquecer los medios de cultivo con el fin de promover el crecimiento y la proliferación. Estos sueros pueden ser una opción económica para aplicaciones en las que la presencia de anticuerpos y otros factores inmunitarios en los sueros no afectará a los cultivos.
Suero humano
El suero humano es vital para aplicaciones biomédicas como la ingeniería y el trasplante de tejidos, y el desarrollo de citoterapias. Para ciertas aplicaciones de cultivo celular humano, el suero humano puede ser una opción más óptima que el FBS. Entre ellas se cuentan los estudios y métodos de invasión celular que implican la formación de esferoides. Nuestros sueros humanos se esterilizan mediante filtración en serie y se analizan para comprobar la ausencia de antígenos HBsAg, Hepatitis A y VIH, así como otras bacterias, virus, toxinas y hemoglobina pertinentes. El rendimiento biológico se evalúa utilizando un medio de cultivo celular enriquecido con el suero durante siete días para garantizar su idoneidad para el cultivo.
Sueros de otras especies animales
Además del suero bovino, pueden utilizarse también los sueros de otras especies como alternativas más rentables para enriquecer los medios de cultivo celular basales o para aplicaciones que requieran sueros específicos de cada especie. Los sueros animales son reactivos fundamentales para los protocolos de inmunodetección, donde se utilizan para bloquear la unión inespecífica y mejorar la relación señal/ruido. Ofrecemos sueros de diversas especies como caballos, cabras, conejos, ovejas, cerdos, rata y ratón.