Merck
Andamios para cultivo celular en 3D
Imagen de microscopio electrónico de barrido que muestra dos grupos de estructuras redondas y bulbosas semejantes a colonias microbianas, adheridas a una matriz fibrosa. La imagen es en blanco y negro, lo que destaca la textura y el detalle de los microorganismos y las fibras, con una barra de escala que indica una medida de 20 micrómetros.
Las células de mamífero crecen in vivo en entornos tridimensionales (3D) complejos. La forma y la composición química de la matriz extracelular (ECM) que rodea a una célula pueden dictar muchas respuestas fisiológicas. Las técnicas y protocolos tradicionales de cultivo celular se realizan en superficies bidimensionales (2D), normalmente compuestas de vidrio o poliestireno. Si bien el método bidimensional es accesible y cómodo, al estudiar las células cultivadas en condiciones bidimensionales pueden surgir diversos artefactos bien documentados. Se han desarrollado métodos y protocolos avanzados de cultivo celular para cultivar las células en entornos 3D in vitro
Las herramientas que facilitan el crecimiento de las células en un entorno tridimensional se dividen generalmente en tecnologías con y sin andamios. Un enfoque bien establecido para el cultivo celular en 3D consiste en cultivar células en armazones estructurales, normalmente compuestos de biopolímeros dispuestos de tal modo que imiten la matriz extracelular fisiológica (ECM). Estos andamios suelen diseñarse como piezas que pueden incluirse cómodamente durante los procedimientos convencionales de cultivo celular. En otros casos, los armazones en 3D pueden ser el punto de partida para proyectos complejos de ingeniería de tejidos, como el desarrollo de órganos artificiales, el establecimiento de biorreactores para elaborar productos celulares en masa o el desarrollo de carne cultivada en laboratorio. A continuación destacamos los tipos de andamios celulares en 3D que ofrecemos para aplicaciones. 
Cuatro anillos de plástico transparentes y semitransparentes de diferentes tamaños y diseños, algunos con pernos metálicos o estructuras en forma de dientes, dispuestos sobre un fondo blanco. Parecen ser componentes posiblemente utilizados en entornos mecánicos o de laboratorio.
Andamios de nanofibra
Las placas, las placas multipocillo y las plaquitas de cultivo celular de nanofibra ayudan a salvar el vacío entre el cultivo celular bidimensional y el tridimensional. Las nanofibras son ópticamente transparentes lo que permite la obtención de imágenes y la cuantificación en tiempo real de la movilidad celular en células vivas. Las nanofibras evocan la arquitectura tridimensional in vivo y también pueden recubrirse de proteínas de la matriz extracelular para aplicaciones que las requieran, como ocurre en los estudios oncológicos. Las células pueden recuperarse fácilmente de los armazones de nanofibra para su análisis posterior.
Se ha demostrado que las células que crecen en andamios de nanofibra se expanden con rapidez y se diferencian con eficacia, y este método carece de los posibles efectos de las matrices de soporte que contienen productos de origen animal. Esto hace que las nanofibras sean óptimas para IHC y para aplicaciones de citoblastos. Las dimensiones estándar de la placa son compatibles con el equipo automatizado de cribado de alto rendimiento de compuestos para el descubrimiento de fármacos y los estudios ADME/Tox. Elija fibras alineadas u orientadas al azar en placas.
Andamios de colágeno
Los andamios SpongeCol® son esponjas de colágeno con una arquitectura columnar y porosa. Estas columnas exclusivas presentan una red porosa que permite el flujo de las células y los nutrientes extracelulares en todas las direcciones, y que ofrece una mejor superficie para la fijación celular, lo que facilita el crecimiento y la migración. Los andamios de esponja de colágeno están compuestos de colágeno de tipo I purificado que soporta la fijación y la proliferación celulares. Las microesferas SphereCol® están recubiertas con colágeno de tipo I humano purificado procedente de cultivo de fibroblastos humanos para mejorar el crecimiento y la función celulares naturales.
Andamios de poliestireno y policaprolactona
3D Biotek fabrica una gama de andamios porosos de poliestireno en 3D. Entre los beneficios del poliestireno cabe destacar que promueve el crecimiento celular y que es ópticamente transparente para la obtención de imágenes por microscopia. Los andamios de policaprolactona (PCL) presentan un material alternativo para el cultivo tridimensional de tejidos. La PCL es un polímero biodegradable que se ha utilizado en la fabricación de implantes quirúrgicos. Debido a sus propiedades biodegradables, también es un material idóneo para armazones aplicable a aplicaciones de ingeniería de tejidos. Los armazones en plaquitas de PCL 3D son biodegradables con varias estructuras porosas controladas con precisión para satisfacer sus requisitos de investigación en ingeniería de células madre o tejidos.
Plaquitas para cultivo CellCrown
Las plaquitas CellCrown™ son piezas desechables que inmovilizan una muestra en una placa de 6, 12, 24, 48 o 96 pocillos. Además de tejidos, pueden fijarse en las plaquitas CellCrown™ fibras, láminas, membranas y textiles en una posición estable en el pocillo. La muestra puede permanecer en posición en el pocillo durante el cambio de medios mediante una punta de pipeta introducida entre la pared del pocillo y la plaquita.
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 98
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 98
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 98 resultados
Vídeos relacionados
Vídeo: Nanofiber Solutions
Bibliografía de productos relacionados