Purga y trampa
La técnica de purga y trampa consiste en purgar el gas inerte a través de la muestra que contiene compuestos orgánicos volátiles (VOC) hasta una trampa adsorbente. Los VOC son luego desorbidos de la trampa mediante calentamiento y transferencia del analito a la columna de GC. Con una mínima manipulación de la muestra, esta técnica asegura unos resultados rápidos y reproducibles.
El método de purga y trampa es ideal para extraer y concentrar los VOC del agua, el suelo y los lodos. Las trampas llenas de adsorbentes (trampa de purga) permiten concentrar los VOC de la muestra mientras se gestiona el vapor de agua durante la etapa de purga o de desorción (depende del instrumento) para lograr límites de detección bajos, de ppb (partes por mil millones).
Esta técnica se utiliza de manera habitual para la supervisión medioambiental, el análisis de sabores en los alimentos y los compuestos tóxicos en los líquidos corporales.
Products
Recursos de productos relacionados
- Brochure: Gas Chromatography - Tools for Your Workflow
We provide a comprehensive range of high quality tools for each step of the GC workflow ensuring accuracy, precision and consistency of your analysis.
Trampas de purga
Para el análisis de purga y trampa, los tubos suelen estar rellenos con varios lechos de materiales adsorbentes para atrapar una amplia variedad de compuestos polares y no polares, y de alto y bajo peso molecular en un solo tubo. Cada lecho de la trampa protege el lecho activo subsiguiente evitando la fuerte adsorción de compuestos.
Material de vidrio y accesorios para análisis de purga y trampa
Ofrecemos una variedad de accesorios y material de vidrio para el análisis de purga y trampa: conectores Luer lock hembra, muestreadores de purga sin frita, válvulas de muestra, jeringas Hamilton®, membranas de goma Thermogreen® LB-1, conectores Luer lock macho, bombillas de muestreo de gases, conectores de llave de PTFE, material de vidrio de burbujeo de aguja y tubos de purga de aguja.