Documentos clave
50636-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 1.5 mm HPLC Capillary Column
About This Item
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Columna para HPLC Ascentis® Express C18, 2,7 μm, particle size, std dev 2.7 μm, L × I.D. 15 cm × 1.5 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Level
feature
endcapped
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
L × I.D.
15 cm × 1.5 mm
impurities
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core particle platform
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
std dev 2.7 μm
pore size
90 Å
operating pH
2-9
General description
Las columnas de HPLC Ascentis Express, a través del uso de tecnología de partículas Fused-Core®, pueden proporcionarle la elevada velocidad y las elevadas eficiencias de las partículas inferiores a 2 μm a la vez que mantienen menores contrapresiones. La combinación de gran eficiencia y poca contrapresión beneficia a los usuarios de UPLC® (u otro sistema de presión ultraelevada), así como a los usuarios de la HPLC convencional.
Si desea más información sobre esta nueva tecnología de columna, visite la página de inicio Ascentis Express.
Legal Information
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)