32824
Fluazifop
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-[4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionic acid
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC(Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12F3NO4/c1-9(14(20)21)22-11-3-5-12(6-4-11)23-13-7-2-10(8-19-13)15(16,17)18/h2-9H,1H3,(H,20,21)
Clave InChI
YUVKUEAFAVKILW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Rainwater samples by solid-phase extraction (SPE) and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Vegetables by acetonitrile-based QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction followed by LC-MS/MS.
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)