Documentos clave
NC0017
Sigma-Aldrich
DEA/AcN Mix 20% DEA in AcN
Biosynthesis
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Aminolysis
reagent type: Lewis base
temperatura de transición
flash point 2.2 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
DEA/AcN Mix (diethylamine in acetonitrile) can be used as a reagent in peptide synthesis for the removal of Fmoc and 2-cyanoethyl protecting groups.
Nota de análisis
Assay (acetonitrile): 79.5-80.5% (v/v)
Assay (diethylamine): 19.5-20.5% (v/v)
Color (APHA): 10 max
Component: Diethylamine Purity: 98.0% min
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 150ppm max
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
36.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.2 °C - closed cup