Saltar a
ECSEC
Núcleo de electrodo secundario mPAGE®
Sinónimos:
electrode assembly
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 1 packs
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
70 °C ambient temp. limit
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
General description
Núcleo de electrodo secundario mPAGE®, para utilizar con el depósito de minigel (MGT-4) mPAGE® cuando se ejecutan hasta 4 geles.
El depósito de minigel mPAGE® se utiliza para realizar la separación de proteínas de alta resolución en geles de poliacrilamida prefabricados o preparados a mano. El depósito de gel está diseñado para utilizar con minigeles de 8 cm x 10 cm y es compatible con geles preparados en el molde de gel mPAGE® y los geles prefabricados mPAGE®. El depósito de minigel mPAGE® está diseñado para evitar el montaje incorrecto y la fuga.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ECPRIMEECCL2MLID1
description
-
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank.
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 1 packs
packaging
pkg of 1 packs
packaging
pkg of 2 packs
packaging
pkg of 1 pack
parameter
70 °C ambient temp. limit
parameter
70 °C ambient temp. limit
parameter
-
parameter
70 °C ambient temp. limit
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
-
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
AC/DC input
-
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)