ECM815
Kit de cuantificación de la osteogénesis
The Osteogenesis Quantitation Kit provides all the necessary reagents & a protocol to enable quantification of osteogenesis using a standard plate reader.
Sinónimos:
Bone Formation Kit, Osteogenesis Detection Kit
About This Item
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
General description
El kit contiene disolución de rojo de alizarina, una disolución colorante que puede utilizarse para detectar visualmente la presencia de mineralización en el tejido óseo. También contiene reactivos para la extracción del rojo de alizarina de las células teñidas, y un protocolo para realizar análisis cuantitativos del rojo de alizarina extraído. Se suministran suficientes reactivos para realizar 48 ensayos de cuantificación en 24 placas de pocillos.
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para procedimientos diagnósticos.
Application
Se suministra un vial que contiene 5 ml de diluyente ARS (colorante rojo de alizarina). Agregar 5 ml de ácido acético al 80 % para un volumen final de 10 ml antes de usar.
Estructura celular
Components
Ácido acético al 10 %: Referencia 2004807, un frasco que contiene 20 ml de ácido acético al 10 % en agua desionizada. Conservar a 2-8°C.
Hidróxido de amonio al 10 %: Referencia 2004809, un frasco que contiene 10 ml de hidróxido de amonio al 10 % en agua desionizada. Conservar a 2-8°C.
Tampón de dilución 10X ARS: Ref. 2004810, un vial que contiene 5 ml de diluyente ARS (colorante rojo de alizarina). Agregar 5 ml de ácido acético al 80 % para un volumen final de 10 ml antes de usar. El ácido acético al 80 % no se incluye con el kit. Conservar a 2-8°C.
Storage and Stability
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c