Documentos clave
8.43654
Sigma-Aldrich
Phenyl acetic aldehyde
for synthesis
Sinónimos:
Phenyl acetic aldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
120.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número índice de la CE:
204-574-5
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.35 hPa ( 19 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
1550 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-10 °C
temperatura de transición
flash point 68 °C (External MSDS)
solubilidad
slightly soluble 2.21 g/L
densidad
1.026-1.030 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Clave InChI
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.026 - 1.030
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - (External MSDS)
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - (External MSDS)