Documentos clave
8.41480
Sigma-Aldrich
4-Chloroacetanilide
for synthesis
Sinónimos:
4-Chloroacetanilide, N-(4-chlorophenyl)-acetamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
169.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
208-707-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
bp
333 °C/1013 hPa
mp
179-180 °C
solubilidad
0.95 g/L (experimental)
densidad
1.385 g/cm3 at 22 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
<ul>
<li><strong>High-performance liquid chromatography (HPLC) method validation:</strong> 4 Chloroacetanilide is used as an internal standard for isosorbide dinitrate in the assay of sustained-release tablets or capsules containing nitroglycerin, isosorbide dinitrate, or pentaerythritol tetranitrate by high-performance liquid chromatography (Gelber and Papas, 1983).</li>
</ul>
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable