8.22255
Isoamyl alcohol
(mixture of isomers) EMPLURA®
Sinónimos:
Isoamyl alcohol, iso-Pentyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Iso-Amylalcohol
About This Item
presión de vapor
3.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
340 °C
lim. expl.
1.2-8 % (v/v)
impurezas
≤0.3% Water (Karl Fischer)
bp
131 °C/1013 hPa
mp
-117 °C
temperatura de transición
flash point 43 °C
densidad
0.81 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.812
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup