8.20990
1-Phenyldodecane
for synthesis
Sinónimos:
1-Phenyldodecane, Dodecyl benzene
About This Item
presión de vapor
0.1 hPa ( 50 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
bp
275-300 °C/1013 hPa
mp
3 °C
temperatura de transición
flash point 124 °C
densidad
0.85 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C(CCCCCC)CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
Clave InChI
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup