8.14324
Bromotrimethylsilane
for synthesis
Sinónimos:
Bromotrimethylsilane, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide, TMB, TMBS
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
liquid
bp
79 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
temperatura de transición
flash point 32 °C
densidad
1.17 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Si](Br)(C)(C)C
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Clave InChI
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup