1.04984
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Potassium ferrocyanide
About This Item
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
99.0-102.0% (cerimetric)
Formulario
solid
potencia
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
densidad aparente
950‑1050 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Fe+2].[K+].[K+].[K+].[K+].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].O.O.O
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
Clave InChI
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable