05-829-AF647
Anticuerpo anti-α-tubulina, clon DM1A, conjugado con Alexa Fluor™647
clone DM1A, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinónimos:
Tubulin alpha-1 chain, α-Tubulin
About This Item
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR™ 647
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
species reactivity
guinea pig, rat, porcine, human, gerbil, mouse, bovine, avian
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Se ha demostrado que el anticuerpo no conjugado (Nº de ref. 05-829) es adecuado también para aplicaciones de inmunocitoquímica, inmunofluorescencia e inmunoelectrotransferencia.
Estructura celular
Citoesqueleto
Quality
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:100 de este anticuerpo detectó la α-tubulina en células A431.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c