Merck
196886
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
98%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid, 2-Carboxybenzotrifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
190.12
Beilstein:
976984
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
247 °C/753 mmHg (lit.)
mp
107-110 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
Clave InChI
FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid was used in the synthesis of 1,3,4-oxadiazole derivatives containing 2-fluoro-4-methoxy moiety. It was also used to investigate the binding of 2-pyridinone and amino acid derivative as ligands with chaperones PapD and FimC by surface plasmon resonance and 1HNMR spectroscopy.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)