Merck
InicioAplicacionesAnálisis microbiológicosAnálisis de patógenos y deteriorantes
Análisis de patógenos y deteriorantes
Bacilos patógenos salmonela
La determinación de patógenos se utiliza para identificar microorganismos patógenos en entornos de fabricación, ingredientes o productos acabados que podrían perjudicar al consumidor. Los diferentes tipos de patógenos abarcan cepas bacterianas específicas, virus, hongos o parásitos que pueden provocar enfermedades en el huésped. Durante todo el proceso de producción, desde las materias primas hasta el cribado del producto acabado, se analiza continuamente la presencia de patógenos para garantizar la seguridad del consumidor. Estos análisis están sujetos a estrictas normativas de salubridad alimentaria.
Categorías destacadas
Botella con montones de medios de cultivo microbiano
Medios de cultivo microbiológico
Descubra medios de cultivo microbianos de gran calidad. Elija entre opciones deshidratadas o listas para usar, que cumplen los estándares del sector y los requisitos normativos.
Comprar productos
Kits, instrumentos y desechables para la detección selectiva de patógenos
Kits, instrumentos y desechables para la detección selectiva de patógenos
El análisis de patógenos es un componente clave y un factor de éxito crucial en los programas eficaces de control de la salubridad alimentaria y de los procesos. Explore nuestra amplia variedad de productos para la detección selectiva de patógenos que se adapta a sus requisitos.
Comprar productos
Botella con montones de materias primas de medios de cultivo microbiano
Materias primas para medios de cultivo microbiano
Explore nuestra amplia gama de materias primas y suplementos para medios de cultivo con fines microbiológicos. Todas nuestras materias primas y suplementos para medios de cultivo son seguros de manejar y garantizan un rendimiento óptimo.
Comprar productos
Etapa de inoculación en el procedimiento de métodos de medios de cultivo
Dispositivos para análisis de indicadores de calidad
Nuestra colección de sistemas analíticos consta de medios de cultivo alternativos y rápidos que permiten obtener resultados de los análisis de microorganismos indicadores rápidos y fiables.
Comprar productos
A person in protective clothing, including a hairnet and face mask, working in a laboratory with various bottles of chemicals on the countertop. Background with a clean, organized workspace, including a laptop and scientific equipment.
SERVICIOS DE ENSAYOS DE BIOSEGURIDAD
Servicios de ensayos de bioseguridad para investigar AcM y materiales de citoterapia, genoterapia y vacunas para garantizar la ausencia de agentes extraños o de resultados inesperados que puedan causar fallos catastróficas en el procesamiento ulterior, como: Análisis microbiológico y molecular.
Métodos de detección de patógenos
  • Métodos de siembra en placa convencionales con enriquecimiento de cultivos y soluciones de siembra en placas rápidas
  • Métodos con medios listos para usar
  • Tecnología ELISA y de inmunoanálisis
  • Detección molecular y PCR
  • Pruebas de flujo lateral
Microorganismos indicadores
Mientras que el análisis de patógenos se realiza para buscar patógenos específicos, la determinación de microorganismos indicadores pretende verificar la salubridad y la desinfección general. Los indicadores microbianos son microorganismos que no son necesariamente patógenos, pero que indican la posible presencia de patógenos. La detección de microorganismos indicadores significa que el producto ha estado expuesto a condiciones que podrían provocarle un mayor riesgo de contaminación por patógenos. Los patógenos pueden ser difíciles de detectar. Sin embargo, a menudo se utilizan los análisis de microorganismos indicadores como métodos añadidos para evaluar las condiciones higiénicas de un producto o de un entorno de fabricación.
Ensayo de deteriorantes microbiológicos
El análisis de deteriorantes microbiológicos es el proceso de determinación de la presencia de microorganismos que provocan el deterioro de los productos, afectando a su calidad y su inocuidad. Abarcan bacterias grampositivas y gramnegativas, así como levaduras y hongos. Los microorganismos deteriorantes no son patógenos, pero pueden cambiar las propiedades físicas, como la textura, el olor, el sabor y el color, o las propiedades químicas de un producto y hacerlo inadecuado para su consumo. El deterioro puede ocurrir en cualquier etapa a lo largo de la cadena alimentaria y debe formar parte del control de calidad microbiológico. Los requisitos analíticos varían de unas industrias a otras, dependiendo de los diferentes parámetros de descomposición.
Búsqueda de documento
¿Busca información más específica?
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Buscar documentos