Matériaux pour l'énergie solaire
Notre gamme diversifiée de matériaux solaires a été conçue pour relever les défis et répondre aux exigences de la recherche universitaire et industrielle. Nous proposons toute une variété de matériaux, notamment de la pérovskite, des matériaux précurseurs organiques et des solutions imprimables.
Pour en savoir plus
Products
Ressources produits apparentées
- /language-masters/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/photovoltaics-and-solar-cells/opv-tutorial
- Ruthenium-based dyes for Dye-sensitized Solar Cells
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
- Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
- Quantum Dots for Electronics and Energy Applications
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
- Organic Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
- Metal Organic Frameworks (MOFs)
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.
- Metal-Organic Frameworks in Energy
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
- Organic Photovoltaics in IoT, Architecture, and Wearables
Advances in OPV materials & device design; OPV technology as an energy source, enabling larger deployment of low-power, low-maintenance, & environmentally friendly hardware solutions is discussed.
Matériaux de couche active
La couche active des cellules solaires est l'endroit où se produit la conversion de l'énergie. Notre vaste sélection comprend les produits suivants :
- Accepteurs autres que les fullerènes (NFA) : offrent une grande adaptabilité et une grande cristallinité.
- Accepteurs du type fullerène (FA) : améliorent l'absorption de la lumière et la séparation des charges.
- Pérovskite : présente des rendements de conversion remarquables.
- Dioxyde de titane : considéré pour son meilleur transport d'électrons et sa stabilité accrue.
- Donneurs polymères : offrent une polyvalence et une efficacité exceptionnelles.
Outre les matériaux de base mentionnés ci-dessus (électrodes, matériaux de transport de trous, matériaux de transport d'électrons et matériaux de couche active), nos solutions complètes pour la recherche sur les cellules solaires comprennent des solvants et des produits chimiques, ainsi que des substrats et des outils de caractérisation.
Matériaux de transport d'électrons
Ces matériaux assurent un transport d'électrons efficace, la stabilité dans les conditions de fonctionnement et la compatibilité avec les procédés de fabrication, l'architecture du dispositif et les matériaux utilisés dans la couche active. Vous pouvez choisir entre des variantes organiques et inorganiques, par exemple : TiO2 (dioxyde de titane), ZnO (oxyde de zinc), PCBM (ester méthylique de l'acide phényl-C61-butyrique) et C60 (fullerène).
Matériaux de transport de trous
Ces matériaux garantissent un transport de trous efficace, une stabilité dans les conditions de fonctionnement et une facilité d'intégration aux procédés de fabrication des dispositifs. Vous avez le choix entre des variantes organiques et inorganiques, notamment : spiro-OMeTAD, spiro-MeOTAD, PEDOT et PTAA.
Électrodes
Faites votre choix parmi toute une variété d'options adaptées à vos besoins :
- Argent (Ag) : réputé pour sa conductivité et sa stabilité excellentes.
- Matériaux à base d'oxyde d'indium-étain (ITO) : offrent une transparence et une conductivité élevées.
- Matériaux à base d'oxyde d'étain dopé au fluor (FTO) : combinent une transparence avec une conductivité électrique exceptionnelle.
- Nanomatériaux en carbone : possèdent des propriétés uniques délivrant des performances accrues.