Contrôle du personnel et des surfaces
Les tests du personnel et des surfaces sont des méthodes de recueil, de détection et de caractérisation des niveaux de divers micro-organismes, destinées à contrôler l'efficacité des routines de désinfection dans des zones de fabrication critiques et non critiques. Les normes d'hygiène appliquées dans un environnement de production sont directement liées à la sécurité microbiologique et à la qualité des produits finis. Pour protéger les consommateurs, plusieurs agences gouvernementales ont développé des méthodes, notamment les cGMP de l'UE, l'Aseptic Guidance de la FDA américaine et l'USP <1116>, qui s'appliquent à des secteurs réglementés tels que l'industrie pharmaceutique, la cosmétique et l'agro-alimentaire.
Catégories à la une
Explorez nos préleveurs d'air polyvalents, basés sur différents principes, pour des solutions technologiques sur mesure. Conçus pour les produits alimentaires, les salles propres, les zones dangereuses, etc.
Le contrôle de l'hygiène permet de vérifier l'efficacité de votre routine de désinfection à l'aide de méthodes telles que les tests ATP, les tests NAD, les tests protéiques ou l'écouvillonnage pour les tests HACCP sur les denrées alimentaires et les boissons et les tests microbiologiques sur le cannabis.
Le contrôle de surface classique
Pour assurer la sécurité d'un produit, il est essentiel de surveiller la propreté des surfaces de la zone de production (tables, murs ou portes) et également des salles propres et isolateurs. Ces surfaces et zones doivent être exemptes de micro-organismes pour réduire le risque de contamination croisée, susceptible de rendre le produit dangereux à utiliser ou impropre à la consommation.
Les environnements aseptiques et contrôlés requièrent de fréquents contrôles par des méthodes d'échantillonnage des surfaces. Les surfaces planes peuvent être échantillonnées en pressant de façon uniforme et continue pendant quelques secondes une gélose contact ou une lame contact contre la surface. Les géloses ou les lames échantillonnées sont ensuite incubées pour permettre la croissance des micro-organismes, avant dénombrement des colonies de bactéries cultivées. Les conditions d'incubation diffèrent selon la composition de la microflore et les exigences réglementaires. Les surfaces incurvées et difficiles d'accès peuvent être contrôlées par la méthode de test utilisant un écouvillon.
Le contrôle rapide des surfaces
Les fabricants qui requièrent des résultats rapides peuvent recourir à des méthodes rapides pour quantifier les résidus microbiens après décontamination et avant utilisation. Ces méthodes englobent les essais colorimétriques ne nécessitant aucun instrument et les écouvillons d'échantillonnage qui requièrent un instrument de lecture, tel qu'un luminomètre. Le besoin de méthodes de contrôle qualité rapides se fait particulièrement sentir dans l'industrie agro-alimentaire, en raison de la nature périssable des produits fabriqués, mais également dans d'autres industries pour faire face à la demande de production croissante.
Le contrôle du personnel
Le contrôle du personnel est effectué pour veiller à maintenir un environnement stérile. La majeure partie de la contamination au sein d'un site de production peut être attribuée aux personnes qui travaillent dans les salles propres. Des procédures spécifiques d'habillage et de stérilisation doivent être suivies par le personnel avant d'entrer et de sortir de la salle propre aseptique.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
- The ICR-Swab is a swab system for environmental monitoring of dry surfaces, such as filling needles, equipment recesses, uneven surfaces and tubing in clean rooms and isolators.
- The ICR swabs and ICR contact plates are designed for environmental monitoring i.e., detection and enumeration of microbial contamination on dry, flat, and hard-to-access surfaces in cleanrooms and isolators.
- Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
- Discover the importance of data integrity in environmental monitoring. Learn how digital management systems can enhance compliance, safety, and efficiency in data handling.
- Afficher tout (5)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]