Couplage croisé
En synthèse organique, une réaction de couplage croisé se produit lorsque deux fragments sont reliés à l'aide d'un catalyseur métallique. Au cours des 30 dernières années, le couplage croisé a constitué une réaction essentielle de la chimie catalytique, fondée sur le travail de pionnier mené par Heck, Negishi et Suzuki, qui ont reçu le prix Nobel de chimie en 2010 pour le couplage croisé catalysé par le palladium. Cette technique, qui est l'une des méthodes les plus polyvalentes et puissantes pour former des liaisons en chimie organique de synthèse, a évolué au point de permettre le couplage de pratiquement n'importe quelle combinaison de deux fragments avec un catalyseur adapté.
Catégories à la une
Nous sommes fiers de proposer une gamme complète de synthons hétérocycliques, une offre de fragments moléculaires parmi les plus larges et les plus profondes utilisées en synthèse organique.
Nous proposons une large gamme de catalyseurs à base de nickel et de palladium pour faciliter la création de liaisons C–C, C–N et C–O par des réactions de couplage croisé classiques.
Trouvez les composants de base dont vous avez besoin pour faire avancer vos recherches dans notre gamme de synthons organiques constituée d'alcènes, d'alcanes, d'alcynes, d'arènes, d'allènes et de bien d'autres composés encore !
Découvrez notre choix inégalé de catalyseurs à base de métaux de transition pour vos différentes applications de chimie organique et organométallique.
Son utilisation s'est accrue de façon exponentielle, et le domaine inclut désormais de nombreuses stratégies pour former des liaisons carbone-carbone, carbone-azote et carbone-oxygène, dont les réactions essentielles décrites ci-dessous :
- L'amination de Buchwald-Hartwig est une réaction couramment utilisée par les chimistes dans diverses disciplines pour coupler un (pseudo) halogénure d'aryle et une amine.
- La réaction de Heck correspond au couplage croisé d'un halogénure insaturé et d'un alcène pour former des alcènes substitués.
- La réaction de Negishi correspond au couplage croisé d'un (pseudo) halogénure d'aryle et d'un composé organozincique nucléophile pour créer une liaison C-C.
- La réaction de Sonogashira correspond au couplage croisé d'un (pseudo) halogénure d'aryle et d'un alcyne terminal pour donner des alcènes disubstitués.
- La réaction de Stille est une réaction fonctionnelle consistant à coupler un (pseudo) halogénure d'aryle et un stannane pour former une liaison carbone-carbone ; elle présente peu de limitations concernant la nature des groupes R.
- La réaction de Suzuki-Miyaura est une réaction versatile qui permet d'obtenir une liaison carbone-carbone par couplage croisé d'un (pseudo) halogénure d'aryle et d'un organoborate.
Figure 1.Buchwald-Hartwig Amination
Figure 2.Heck Cross-Coupling Reaction
Figure 3.Negishi Cross-Coupling Reaction
Figure 4.Sonogashira Cross-Coupling Reaction
Figure 5.Stille Cross-Coupling Reaction
Figure 6.Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
- MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.
- Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
- C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) are privileged structures because they promote a great number of transformations with unprecedented selectivity.1
- The Pd-catalyzed C–N bond formation has become an important synthetic reaction in the past 20 years. Several research groups have investigated this reaction and developed very versatile catalysts. Buchwald and coworkers have been very active in synthesizing and developing a portfolio of phosphine ligands for this transformation and other cross-coupling reactions.
- Afficher tout (79)
Protocoles apparentés
- Protocol for the KitAlysis™ Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit
- Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
- TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
- KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.
- A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
- Afficher tout (6)
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]