1686386
USP
Triglycine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Gly-Gly-Gly, Glycyl-glycyl-glycine, Triglycine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
triglycine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13)
Clé InChI
XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
Also, for use with USP monograph such as Alosetron Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable