1675007
USP
Triacetin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
7.52 (vs air)
Famille d'API
triacetin
Température d'inflammation spontanée
809 °F
Limite d'explosivité
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
pb
258 °C (lit.)
Pf
3 °C (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup