1672326
USP
Torsemide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-[(Butylamino)carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
torsemide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC1=CC(NC2=CC=NC=C2S(=O)(NC(NCCCC)=O)=O)=CC=C1
InChI
1S/C17H22N4O3S/c1-3-4-9-19-17(22)21-25(23,24)16-12-18-10-8-15(16)20-14-7-5-6-13(2)11-14/h5-8,10-12H,3-4,9H2,1-2H3,(H,18,20)(H2,19,21,22)
Clé InChI
YITRQCQYMPXGMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable