1642824
USP
Tacrolimus 8-epimer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
8-epi-Tacrolimus, Epitacrolimus
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tacrolimus
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Tacrolimus
- Tacrolimus Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable